包装
pkg of 100 g
損失
≤6% loss on drying
色
yellow to brownish-yellow
pH
7±0.5
溶解性
distilled water: freely soluble
アプリケーション
microbiology
保管温度
10-30°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
調製ノート
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
B3426-100G-PW:
B3426-VAR:
B3426-500G:
B3426-500G-PW:
B3426-BULK:
B3426-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
probiotics-and-human