Merck
SMB00967
Sigma-Aldrich
Bile Acids Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
別名:
Deuterated Bile Acids mixture, standard mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
品質水準
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Bile acids are synthesized in the liver and play a crucial role in metabolic process (e.g., cholesterol and lipid metabolism) and liver health. They also regulate triglyceride, glucose and energy homeostasis etc. as a signaling molecule.
アプリケーション
The Bile acids isotopic labeled mixture is formulated for use as internal standard for high-through put LC/MS metabolomic analysis.
特徴および利点
  • All deuterated bile acids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 mL.
  • Simple mixture formulated to contain primary, secondary and conjugated bile acids.
  • Ideal for LC-MS studies as internal standards.
  • The mix can be used for targeted and untargeted approaches.
アナライト
詳細
    Taurochenodeoxycholic acid-d4
    Glycochenodeoxycholic acid-d4
    Glycocholic acid-d4
    Cholic acid-d4
    Chenodeoxycholic acid-d4
    Deoxycholic acid-d4
    Lithocholic acid-d4
    Ursodeoxycholic acid-d4
    すべて表示 (8)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SMB00967PROC:
SMB00967-BULK:
SMB00967-PH:
SMB00967-1ML-PW:
SMB00967-1ML:4548173373645
SMB00967-VAR:
SMB00967-VAR-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SMB00967-1ML4065265641739