安全性情報
330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
由来生物
synthetic
詳細
Technique(s): mass spectrometry
アッセイ
≥99% (TLC)
包装
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
This mixture is a complement to Bile Acid SPLASH. It contains the same compounds as Bile Acid SPLASH but without deuterium labels, making this the ideal primary standard mixture for bile acid analysis.
アプリケーション
Lipidomics
包装
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330738W-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
330738W-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)