安全性情報
330732
Avanti
LightSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
LightSPLASH LIPIDOMIX QUANTITATIVE MASS SPEC PRIMARY STANDARD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.28
フォーム
methanol solution
包装
ampule of 1 × 1 mL (330732-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
SINGLE-VIAL PREPARED LIPIDOMIC ANALYTICAL STANDARD(単一バイアルに調製されたリピドミック分析標準)
それぞれ濃度が100 μg/mLの13主要脂質標準品の混合液。  密封された各アンプルにはメタノール溶液1 mLが入っています。濃縮液は、定量標準としての使用が検証済みです。
構成要素の混合物
  • 15:0~18:1 PC
  • 18:1 リゾPC 
  • 15:0-18:1 PE
  • 18:1 リゾPE
  • 15:0-18:1 PG 
  • 15:0-18:1 PI 
  • 15:0~18:1 PS
  • 15:0~18:1~15:0 TG 
  • 15:0~18:1 DG 
  • 18:1 MG 
  • 18:1 コレステロールエステル 
  • d18:1~18:1 SM
  • C15 セラミド (d18:1/15:0)
包装
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(330732-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LightSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 845875C18:1 Lyso PC, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform 100μg/mLSDS
  • 330717C15:0-18:1 PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 846725C18:1 Lyso PE, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform 100μg/mLSDS
  • 330718C15:0-18:1 PG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330720C15:0-18:1 PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330719C15:0-18:1 PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330723C15:0-18:1-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330722C15:0-18:1 DG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 330724C18:1 MG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 700269C18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 860587C18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Research - A Croda Brand 860587C 100μg/mLSDS
  • 330730CC15 Ceramide (d18:1/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
すべて表示 (12)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330732-1EA:4548173354736
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)