安全性情報
330731
Avanti
EquiSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
EQUISPLASH LIPIDOMIX定量的質量分析法内部標準物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.28
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 ea (330731-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard(単一バイアルに調製されたリピドミック分析標準)
それぞれ濃度が100 μg/mLの13重水素化脂質内部標準の混合液。  密封された各アンプルにはメタノール溶液1 mLが入っています。濃縮液は、定量標準としての使用が検証済みです。
構成要素の混合物
  • 15:0~18:1(d7)PC
  • 18:1(d7)Lyso PC
  • 15:0~18:1(d7)PE
  • 18:1(d7)Lyso PE
  • 15:0~18:1(d7)PG(Na 塩)
  • 15:0~18:1(d7)PI (NH4塩)
  • 15:0~18:1(d7)PS(Na 塩)
  • 15:0~18:1(d7)-15:0 TAG
  • 15:0~18:1(d7)DAG
  • 18:1(d7)MAG
  • 18:1(d7)Chol Ester
  • d18:1~18:1(d9)SM
  • C15セラミドd7
アプリケーション
EquiSPLASHは、マトリックス支援レーザー脱離/イオン化飛行時間(MALDI-TOF)分析のための内部標準としての使用に適しています。
包装
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(330731-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
EquiSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 100μg/mLSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 100μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 100μg/mLSDS
  • 15:0-18:1-d7-15:0 TG 100μg/mL
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research - A Croda Brand 791646C 100μg/mLSDS
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research - A Croda Brand 791645C 100μg/mLSDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 860681P, powder 100μg/mLSDS
すべて表示 (13)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330731-1EA:4548173352923
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
d5-TG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Avanti
LM6000
d5-TG ISTD Mix I
Cer/Sph混合物I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Avanti
LM6002
Cer/Sph混合物I
15:0-18:1-d7-PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791638C
15:0-18:1-d7-PE
d5-DG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
Avanti
LM6001
d5-DG ISTD Mix I
15:0-18:1-d7-PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791637C
15:0-18:1-d7-PC
Cardiolipin Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6003
Cardiolipin Mix I
Akira Utsunomiya et al.
The Journal of investigative dermatology (2019-11-02)
Dermokine is a chiefly skin-specific secreted glycoprotein localized in the upper epidermis, and its family consists of three splice variants in mice and five in humans. To investigate the pathophysiological impact of dermokine, we generated mice deficient for two (βγ)
Comparative evaluation of the extraction and analysis of urinary phospholipids and lysophospholipids using MALDI-TOF/MS
Li X, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 223 (2019)