アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (791645C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C
濃度
1 mg/mL (791645C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Cholesteryl oleate is a cholesteryl ester. 18:1-d7-cholesterol is a deuterated oleic acid cholesteryl ester.
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH™ LIPIDOMIX™ Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
アプリケーション
18:1-d7-cholesterol may be used in the reconstitution of acetylated low-density lipoprotein (acLDL) liposome for trafficking studies in U2OS-SRA cells.
生物化学的/生理学的作用
Elevation in cholesterol ester levels and its accumulation is implicated in prostate cancer (PCa). Cholesteryl oleate, may serve as a potential biomarker for diagnosis of PCa.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791645C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791645C-VAR:
791645C-BULK:
791645C-1MG:4548174019566
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)