安全性情報
330710X
Avanti
Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard(マウススプラッシュリピドミックス質量分析標準物質)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーム
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
包装
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
構成
2 mL 琥珀色ガラス密封アンプル
Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard(マウスス・プラッシュ・リピドミクス・マススペック標準液)は1mLの(1:1)ジクロロメタン:メタノールで供給されます。以下の成分を含んでいます。
混合物成分 標的濃度 (μM)
  • 15:0-18:1(d7)PC 100
  • 15:0-18:1(d7)PE 7
  • 15:0-18:1(d7)PS(Na 塩) 20
  • 15:0-18:1(d7)PG(Na 塩) 5
  • 15:0-18:1(d7)PI(NH4塩) 20
  • 15:0-18:1(d7)PA(Na 塩) 10
  • 18:1-(d7)リゾPC 45
  • 18:1-(d7)リゾPE 2
  • 18:1-(d7)コレステロールエステル 250
  • C18(血漿)-18:1(d9)PC 20
  • 15:0-18:1-(d7)DAG 15
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG 35
  • d18:1-18:1-(d9) SM 20
  • C18(血漿)-18:1(d9) PE 5
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μMSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 7μMSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 5μMSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 10μMSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 45μMSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 2μMSDS
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 20μMSDS
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 20μM
    SDS
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 5μMSDS
すべて表示 (11)
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330710X-1EA:4548173349787
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome