アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (791649C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (791649C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791649C-BULK:
791649C-1MG:4548173357799
791649C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
791649C-1MG | 4061837665981 |