Merck
330730C
Avanti
C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H65NO3
CAS番号:
分子量:
523.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330730C-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330730C-VAR:
330730C-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)