Merck
330722C
Avanti
15:0-18:1 DG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H68O5
CAS番号:
分子量:
580.92
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34(32-37)33-40-35(38)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,37H,3-16,19-33H2,1-2H3/b18-17-/t34-/m0/s1
InChI Key
GWAPRYUVSHVZHN-PDGPHRJUSA-N
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330722C-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330722C-VAR:
330722C-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)