由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
menadione
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI Key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Menadione, a fat-soluble vitamin, is an antihemorrhagic compound that plays an important role in blood coagulation. It takes part in blood clotting by activating prothrombin, the thrombin precursor.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0300000-1EA:
M0300000-100MG:
M0300000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard