由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.0% dry basis
形状
solid
mp
105-107 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI Key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NQO1(1728)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to treat HL-60 cells as positive control for apoptosis for flow cytometry
- as an oxidative stress inducer in transgenic embryos after 24 h of post fertilization
- to treat HaCaT cell line, for quantifying total and oxidised glutathione
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M9429-VAR:
M9429-BULK:
M9429-25G:
M9429-100G:
試験成績書(COA)