Merck
62335
Sigma-Aldrich
Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp.
lyophilized, powder, ≥1200 U/mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Pseudomonas spp.)
品質水準
形状
powder
品質
lyophilized
比活性
≥1200 U/mg
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lipoprotein Lipase (LPL) is majorly secreted by myocytes and adipocytes in humans and is crucial for triglyceride homeostatis. Mutations in the catalytic domain of LPL impairs its interaction with glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein 1 (GPIHBP1). The N-terminal catalytic domain is essential for lipolysis. The C-terminal is crucial for binding lipoproteins. Altered LPL levels may play role in the pathogenesis of atherosclerosis, coronary heart disease and chronic lymphocytic leukemia.
アプリケーション
Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp. has been used in the enzymatic erosion studies in gamma irradiated poly(trimethylene carbonate) (PTMC) films.
生物化学的/生理学的作用
リンゴ酸デヒドロゲナーゼは、NAD+による L-リンゴ酸の脱水素化を触媒します。
リポタンパク質リパーゼは、トリグリセリドリパーゼ・ファミリーに属します。トリグリセリドを豊富に含むApoB含有リポタンパク質のトリグリセリドを加水分解します。
単位の定義
1 unitは、トリオレイン(製品番号62314)を基質として、pH 8.0、40°C、1分間で、1 μmolのオレイン酸を遊離させる酵素量に相当します。
その他情報
ラセミアセタール前駆体のリパーゼ触媒分解によるアルドール受容体(R)-および(S)-3-アジド-2-ヒドロキシプロパナールの調製、トルエンの性質に対する酵素型の影響
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62335-BULK:
62335-VAR:
62335-50MG:
62335-10MG-KC:
62335-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C.H. von der Osten et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3924-3924 (1989)
Mutations in lipoprotein lipase that block binding to the endothelial cell transporter GPIHBP1
Voss CV, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108(19), 7980-7984 (2011)
Macrophage-mediated erosion of gamma irradiated poly (trimethylene carbonate) films
Bat E, et al.
Biomaterials, 30(22), 3652-3661 (2009)
G. Ottolina et al.
Biotechnology Letters, 14, 947-947 (1992)
Lipoprotein lipase: biosynthesis, regulatory factors, and its role in atherosclerosis and other diseases
He PP, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 480, 126-137 (2018)