516567
PPARβ/δ Antagonist, GSK3787
The PPARβ/δAntagonist II, PT-S58, also referenced under CAS 188591-46-0, controls the biological activity of PPARβ/δ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
別名:
PPARβ/δ Antagonist, GSK3787, 4-Chloro-N-(2-((5-trifluoromethyl)-2-pyridyl)sulfonyl)ethyl)benzamide, PPARβ Antagonist I, PPARδ Antagonist I
About This Item
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnc(cc1)[S](=O)(=O)CCNC(=O)c2ccc(cc2)Cl
InChI
1S/C15H12ClF3N2O3S/c16-12-4-1-10(2-5-12)14(22)20-7-8-25(23,24)13-6-3-11(9-21-13)15(17,18)19/h1-6,9H,7-8H2,(H,20,22)
InChI Key
JFUIMTGOQCQTPF-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Shearer, B,G., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 1857.
WGK
WGK 3
Jan Code
516567-MG:
516567-10MG:
試験成績書(COA)