Merck
F0048000
フェノフィブラート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[4-(4-クロロベンゾイル)フェノキシ]-2-メチルプロパン酸イソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21ClO4
CAS番号:
分子量:
360.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
InChI Key
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
包装
単位量:100 mg 変更対象 この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
F0048000:
F0048000-100MG:
F0048000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Stanley M H Chan et al.
Diabetes, 62(6), 2095-2105 (2013-01-26)
Endoplasmic reticulum (ER) stress is suggested to cause hepatic insulin resistance by increasing de novo lipogenesis (DNL) and directly interfering with insulin signaling through the activation of the c-Jun N-terminal kinase (JNK) and IκB kinase (IKK) pathway. The current study
Cordula Stillhart et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 65(2), 181-192 (2013-01-03)
To advance in vitro screening of surfactant/co-solvent formulations in early development by considering drug supersaturation and the mechanism of solubilization upon aqueous dilution. Two surfactant/co-solvent model systems were studied at practically relevant aqueous dilution ratios. Precipitation of the model drug
J Trottier et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(4), 533-543 (2013-06-13)
Glucuronidation, catalyzed by uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes, detoxifies cholestatic bile acids (BAs). We aimed to (i) characterize the circulating BA-glucuronide (BA-G) pool composition in humans, (ii) determine how sex and UGT polymorphisms influence this composition, and (iii) analyze the effects
Yaeko Hiyama et al.
The Journal of surgical research, 185(2), 733-739 (2013-07-23)
Burn injury causes major metabolic derangements such as hypermetabolism, hyperlipidemia, and insulin resistance and is associated with liver damage, hepatomegaly, and hepatic endoplasmic reticulum (ER) stress. Although the physiological consequences of such derangements have been delineated, the underlying molecular mechanisms
Wei He et al.
International journal of pharmaceutics, 445(1-2), 69-78 (2013-02-12)
A novel biocompatible shell-crosslinked nanocapsule system was developed based on nanoemulsion templates stabilized by a class of food proteins. The nanoemulsion templates were prepared using a combination of mechanical mixing and high-pressure homogenization, while the nanocapsule shell formed simultaneously through