Merck
Y0001445
セレコキシブ
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-[5-(4-メチルフェニル)-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]ベンゼンスルホンアミド, CJ-016377, CP-598107, PF-00345549, PHA-00846533, SC-58635, YM-177
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14F3N3O2S
CAS番号:
分子量:
381.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
celecoxib
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI Key
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
セレコキシブEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
セレコキシブは非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)であり、シクロオキシゲナーゼ-2 (COX-2)の選択的阻害剤です。 COX-2に対するセレコキシブの選択性は、COX-1に対する選択性の少なくとも10~20倍になります。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001445-1EA:
Y0001445:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paul L McCormack
Drugs, 71(18), 2457-2489 (2011-12-07)
Celecoxib (Celebrex®) was the first cyclo-oxygenase (COX)-2 selective inhibitor (coxib) to be introduced into clinical practice. Coxibs were developed to provide anti-inflammatory/analgesic activity similar to that of nonselective NSAIDs, but without their upper gastrointestinal (GI) toxicity, which is thought to
Verena Jendrossek
Cancer letters, 332(2), 313-324 (2011-02-25)
Celecoxib is a paradigmatic selective inhibitor of cyclooxygenase-2 (COX-2). This anti-inflammatory drug has potent anti-tumor activity in a wide variety of human epithelial tumor types, such as colorectal, breast, non-small cell lung, and prostate cancers. Up to now, the drug
Sheena Derry et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 10(10), CD004233-CD004233 (2013-10-24)
This is an update of a review first published in The Cochrane Library in Issue 4, 2008, and updated in Issue 3, 2012. Celecoxib is a selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor usually prescribed for the relief of chronic pain in osteoarthritis
Marta Garcia et al.
BJU international, 113(5b), E164-E177 (2013-10-17)
To assess whether celecoxib, a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with anti-cancer properties, has an inhibitory effect on tumour establishment and progression of prostate cancer (PCa) bone metastases. PC-3 stable luciferase-expressing cells were injected into male nude mice by intracardiac (i.c.)
Leyte L Winfield et al.
Future medicinal chemistry, 4(3), 361-383 (2012-03-08)
Celecoxib is a multifaceted drug with promising anticancer properties. A number of studies have been conducted that implicate the compound in modulating the expression of Bcl-2 family members and mitochondria-mediated apoptosis. The growing data surrounding the role of celecoxib in