Merck
F0048010
Fenofibrate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, Fenofibric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15ClO4
CAS番号:
分子量:
318.75
Beilstein:
2058973
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fenofibrate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fenofibrate impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
F0048010-10MG:
F0048010-1EA:
F0048010:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Pourbaix et al.
Biochemical pharmacology, 33(22), 3661-3666 (1984-11-15)
Hamsters were given a diet containing fenofibrate (0.5% or 0.05%) or its metabolite, LF 2151 (0.15% or 0.015%) or a standard diet for a 3-week period. At the end of this period, the analysis of plasma lipids showed that the
Rapid determination of procetofenic acid in plasma by high-performance liquid chromatography.
M C Caturla et al.
Journal of chromatography, 227(1), 219-222 (1982-01-08)
R Aldini et al.
British journal of pharmacology, 74(3), 611-617 (1981-11-01)
1 Hypolipidaemic agents may increase biliary cholesterol in man, inducing a supersaturated bile. 2 To evaluate this possible side-effect, we have studied bile lipid secretion over a period of 8 h with intact enterohepatic circulation and 4 h with complete
Simple and rapid method for determining procetofenic acid, an active metabolite of procetofen, in biological fluids by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography.
A C Ramusino et al.
Journal of chromatography, 383(2), 419-424 (1986-12-19)
Inactivation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase in cultured human blood mononuclear cells by procetofenic acid.
C Massaroli et al.
Pharmacological research communications, 14(1), 51-60 (1982-01-01)