Merck
1269607
USP
4-クロロ-4′-ヒドロキシベンゾフェノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(4-クロロフェニル)(4-ヒドロキシフェニル)メタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COC6H4OH
CAS番号:
分子量:
232.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fenofibrate
メーカー/製品名
USP
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
mp
175-178 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
InChI Key
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1269607-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)