Merck
1380546
USP
1-ブロモ-3,5-ジメチルアダマンタン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19Br
CAS番号:
分子量:
243.18
Beilstein:
1927514
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
memantine
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI Key
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Memantine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Memantine Hydrochloride
  • Memantine Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1380546-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)