Merck
41326
Supelco
クロフィブラート
analytical standard
別名:
2-(4-クロロフェノキシ)-2-メチルプロピオン酸エチル, 2-(4-クロロフェノキシ)-2-メチルプロピオン酸エチルエステル, 2-(4-クロロフェノキシ)イソ酪酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15ClO3
CAS番号:
分子量:
242.70
Beilstein:
1913459
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.502-1.504
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
41326-BULK:
41326-100MG:
41326-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hypolipidemic effect of clofibrate and fatty acid oxidation in peroxisomes.
Nutrition reviews, 35(4), 74-75 (1977-04-01)
[The treatment of essential hyperlipidemia with clofibrate].
W Reuter et al.
Zeitschrift fur die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete, 24(1), Suppl:184-Suppl:187 (1969-01-01)
[Currently used therapeutic agents for arteriosclerosis--with special reference ro a protein anabolic hormone, clofibrate (C.P.I.B.)].
T Yasugi et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 28(5), 1470-1474 (1970-05-01)
[Fibrates: mechanism of action, effect on levels of lipids and lipoproteins, risk of coronary events. Part 1. Clofibrate, gemfibrosil, besafibrate].
L M Dobordzhginidze et al.
Kardiologiia, 44(2), 96-103 (2004-05-06)
Clofibrate.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 24, 39-58 (1980-01-01)