Merck
B1115000
ベザフィブラート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[4-[2-(4-クロロベンズアミド)エチル]フェノキシ]-2-メチルプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20ClNO4
CAS番号:
分子量:
361.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bezafibrate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bezafibrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体(PPAR)は核内ステロイドレセプタ-ス-パ-ファミリ-に属しています。ベザフィブレ-トは、ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体PPARα, PPARδ, PPARγのアゴニストです。リポタンパク質リパ-ゼ(LPL)の活性化因子です。
ベザフィブレ-トなどのPPARγアゴニストは、RSV感染中の炎症反応の抑制に有効であり、重篤なRSV感染の経過中においても臨床効果が期待されています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Tenenbaum et al.
Cardiovascular diabetology, 4, 14-14 (2005-09-20)
There are three peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) subtypes which are commonly designated PPAR alpha, PPAR gamma and PPAR beta/delta. PPAR alpha activation increases high density lipoprotein (HDL) cholesterol synthesis, stimulates "reverse" cholesterol transport and reduces triglycerides. PPAR gamma activation results
C G Ericsson
European heart journal, 19 Suppl H, H37-H41 (1998-08-26)
Bezafibrate is a latest generation fibrate derivative that substantially reduces total plasma cholesterol and triglyceride concentrations and increases high density lipoprotein (HDL) cholesterol. The Bezafibrate Coronary Atherosclerosis Intervention Trial (BECAIT) was a double-blind, placebo-controlled trial over 5 years to assess
U de Faire et al.
European heart journal, 17 Suppl F, 37-42 (1996-12-01)
Current experience from coronary angiographic trials using different treatment regimens such as lifestyle changes, resins, nicotinic acid and statins, shows that progression of atheroma can be retarded, and that regression can sometimes be induced, by a marked lowering of LDL-cholesterol.
J P Monk et al.
Drugs, 33(6), 539-576 (1987-06-01)
Bezafibrate is a lipid-lowering drug, chemically related to clofibrate. At its recommended dosage of 200 mg 3 times daily, or alternatively 400 mg once daily as a sustained-release preparation, it produces substantial reductions in plasma triglyceride and cholesterol concentrations in
Alexander Tenenbaum et al.
Cardiovascular diabetology, 11, 140-140 (2012-11-16)
All fibrates are peroxisome proliferators-activated receptors (PPARs)-alpha agonists with ability to decrease triglyceride and increase high density lipoprotein- cholesterol (HDL-C). However, bezafibrate has a unique characteristic profile of action since it activates all three PPAR subtypes (alpha, gamma and delta)