Merck
BP755
ベザフィブラート
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-[4-[2-(4-クロロベンズアミド)エチル]フェノキシ]-2-メチルプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20ClNO4
CAS番号:
分子量:
361.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bezafibrate
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bezafibrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Bezafibrate Tablets
  • Bezafibrate Prolonged-release Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ベザフィブレ-トは、ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体PPARα, PPARδ, PPARγのアゴニストです。リポタンパク質リパ-ゼ(LPL)の活性化因子です。
    ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体(PPAR)は核内ステロイドレセプタ-ス-パ-ファミリ-に属しています。ベザフィブレ-トは、ペルオキシソ-ム増殖因子活性化受容体PPARα, PPARδ, PPARγのアゴニストです。リポタンパク質リパ-ゼ(LPL)の活性化因子です。
    ベザフィブレ-トなどのPPARγアゴニストは、RSV感染中の炎症反応の抑制に有効であり、重篤なRSV感染の経過中においても臨床効果が期待されています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)