Merck
PHR2932
Supelco
ロシグリタゾン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
5-[[4-[2-(メチル-2-ピリジニルアミノ)エトキシ]フェニル]メチル]-2,4-チアゾリジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H19N3O3S
CAS番号:
分子量:
357.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1605817
APIファミリー
rosiglitazone
フォーム
solid
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
InChI Key
YASAKCUCGLMORW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
PPARγの強力な作動薬で、ヒト受容体に対するEC50値は43 nMです。
ロシグリタゾンは、PPARγの強力な作動薬で、ヒト受容体に対するEC50値は43 nMです。抗糖尿病薬であり、脂肪細胞のPPARγ受容体と結合することによってインスリン感受性改善薬として働き、細胞のインスリンに対する応答性をより高めます。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2932-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)