安全性情報
1605817
USP
Rosiglitazone maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-[[4-[2-(メチル-2-ピリジニルアミノ)エトキシ]フェニル]メチル]-2,4-チアゾリジンジオン マレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19N3O3S · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
473.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
rosiglitazone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1C(C(=O)[N+H2]C1=O)Cc2ccc(cc2)OCC[N+H](C)c3ncccc3.[O-]C(=O)\C=C/C(=O)[O-]
InChI
1S/C18H19N3O3S.C4H4O4/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
SUFUKZSWUHZXAV-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Rosiglitazone maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1605817-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessal J Patel et al.
Cell biochemistry and function, 32(4), 368-377 (2014-03-13)
Drugs used in the treatment of type 2 diabetes and cardiovascular disease, specifically peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonists, have been reported to affect bone cell function and fracture risk. In this study, we assessed the direct effects of PPAR-γ agonists
Yang Yu et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 122(4), 593-606 (2014-08-13)
Sporadic Alzheimer's disease (AD) is a multifactorial metabolic brain disorder characterized by progressive neurodegeneration. Decreased brain energy and glucose metabolism occurs before the appearance of AD symptoms and worsens while the disease progresses. Deregulated brain insulin signaling has also been