PHR1632
Pioglitazone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Pioglitazone hydrochloride, 5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]benzyl]thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001520
traceable to USP 1539905
APIファミリー
pioglitazone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-195.5 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChI Key
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1632-500MG-PW:
PHR1632-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック