Merck
Y0001519
システム適合性用ピオグリタゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ピオグリタゾン 塩酸塩, 5-[[4-[2-(5-エチル-2-ピリジニル)エトキシ]フェニル]メチル]-2,4-チアゾリジンジオン 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20N2O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
392.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pioglitazone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
InChI Key
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pioglitazone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ピオグリタゾン塩酸塩は PPAR γ作動薬およびチアゾリジンジオン(TZD)抗糖尿病薬です。ピオグリタゾンは 核受容体ペルオキシソーム増殖因子-活性化受容体γ(PPAR-γ)の選択的作動薬であり、PPAR -αに対しての弱い選択的作動薬です
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001519-1EA:
Y0001519:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
W Xu et al.
Journal of internal medicine, 277(1), 137-150 (2014-07-22)
Progressive β-cell dysfunction hinders the maintenance of glycaemic control in type 2 diabetes, but comparative data on β-cell-protective therapies are lacking in the early stage of type 2 diabetes. Here we evaluated the comparative glycaemic efficacy and impact on β-cell
The use of oral pioglitazone in the treatment of lichen planopilaris.
Natasha Atanaskova Mesinkovska et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 72(2), 355-356 (2015-01-17)
Chin-Hsiao Tseng
Metabolism: clinical and experimental, 63(8), 1049-1055 (2014-06-04)
To investigate whether pioglitazone treatment of patients with type 2 diabetes mellitus was associated with an increased risk of kidney cancer. The reimbursement databases of all Taiwanese patients with type 2 diabetes who received oral anti-diabetic agents or insulin from
Anti-hyperglycemic activity of rutin in streptozotocin-induced diabetic rats: an effect mediated through cytokines, antioxidants and lipid biomarkers.
Niture NT, Ansari AA, and Naik SR
Indian Journal of Experimental Biology, 52(7), 720-727 (2014)
Zhan Shi et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 27(3), 537-539 (2014-05-09)
Raw Radix Rehmanniae (RRR) is a frequently used traditional Chinese medicine in the treatment of diabetes mellitus according to the statistics on all of the anti-diabetic formulas recorded in New National Traditional Chinese Medicine. Pioglitazone and RRR may be co-administrated