Merck
SML3476
Sigma-Aldrich
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
別名:
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N2O2
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule V
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Brivaracetam shows approximately 10 times greater potency than levetiracetam (Keppra)*; pIC50 at LBS = 7.0; inhibits audiogenic seizures in seizure-prone mice (ED50 = 14 μmol/kg) and is also effective in other animal models of epilepsy. Brivaracetam is used as an anticonvulsant (antiepileptic) for seizure treatment.
Orally active levetiracetam analog with higher synaptic vesicle protein 2A (SV2A) affinity and >10 times greater in vivo antiseizure efficay.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3476-50MG:
SML3476-VAR:
SML3476-10MG:
SML3476-BULK:
SML3476-SMPL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)