特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(CCC([2H])([2H])[2H])CCC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3
InChI Key
NIJJYAXOARWZEE-WFGJKAKNSA-N
詳細
アプリケーション
- アミロイド基質複合体によって駆動される触媒作用: 研究では、アミロイド基質を含む生化学反応中に最適な pH と安定性を維持する上で緩衝液濃縮液が果たす役割が実証されており、これは新しい治療薬の開発に不可欠です(Sawazaki et al., 2024)。
- 正確なサイズ制御と効率的な薬物カプセル化のための PEG 化リポソームの高スループットマイクロ流体ベースの合成: この研究では、薬物送達システムでのサイズ精度と高いカプセル化効率を実現するために重要な、PEG 化リポソームのマイクロ流体合成中に pH とイオン強度を管理するために緩衝液濃縮液を使用しています(Akar et al., 2024)。
- バルク、錠剤剤形、複合ナノ製剤からのゲフィチニブの推定のための設計分析品質 RP-HPLC 法の開発とその検証: この研究では緩衝液濃縮液が重要な役割を果たし、医薬品の品質と有効性を保証する上で重要な側面であるゲフィチニブの正確な定量のために RP-HPLC 法を最適化します (More et al., 2024)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-029-1ML:
V-029-CC:
試験成績書(COA)