Merck
SML2088
Sigma-Aldrich
プロカインアミド 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, sodium channel blocker
別名:
プロカインアミド 塩酸塩, 4-アミノ安息香酸 2-ジエチルアミノエチルアミド, 4-アミノ-N-(2-ジエチルアミノエチル)ベンズアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS番号:
分子量:
271.79
Beilstein:
3729517
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
プロカインアミド 塩酸塩, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
mp
167-169 °C (lit.)
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
InChI Key
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Procainamide hydrochloride (PAH) is suitable to investigate its binding behavior with human serum albumin and bovine serum albumin by fluorescence quenching study to understand the pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanisms of PAH.
生物化学的/生理学的作用
Procainamide hydrochloride is a sodium channel blocker and Class IA anti-arrhythmic. It has also been shown to Inhibit DNA methyltransferase and modulate epigenetic regulation of gene expression.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2088-1G:
SML2088-BULK:
SML2088-250MG:
SML2088-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)