Merck
1564006
USP
プロカイン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ安息香酸2-ジエチルアミノエチルエステル, p-アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステル 塩酸塩, ノボカイン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS番号:
分子量:
272.77
Beilstein:
3917802
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
procaine
メーカー/製品名
USP
mp
155-156 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Procaine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chloroprocaine Hydrochloride
  • Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine Injectable Suspension
  • Penicillin G Procaine
  • Penicillin G Procaine for Injectable Suspension
  • Penicillin G Procaine Injectable Suspension
  • Procaine Hydrochloride
  • Procaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1564006-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinke Xu et al.
Biomaterials, 37, 395-404 (2014-12-03)
Drug administration via buccal mucosa is an attractive drug delivery strategy due to good patient compliance, prolonged localized drug effect, and avoidance of gastrointestinal drug metabolism and first-pass elimination. Buccal drug delivery systems need to maintain an intimate contact with
Carlo Bertucci et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 150-154 (2014-08-16)
Levamisole, an anthelmintic drug, has been increasingly employed as an adulterant of illicit street cocaine over the last decade; recently, the use of tetramisole, the racemic mixture of levamisole and its enantiomer dexamisole, was also occasionally observed. A new enantioselective