APIファミリー
procaine
メーカー/製品名
EDQM
mp
155-156 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P3100000:
P3100000-100MG:
P3100000-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート