certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 833
traceable to Ph. Eur. Y0000828
traceable to USP 1312539
APIファミリー
sertraline
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChI Key
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2535-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)