Merck
P1880
Sigma-Aldrich
プロピオン酸ナトリウム
≥99.0%
別名:
プロピオン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COONa
CAS番号:
分子量:
96.06
Beilstein:
3566934
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
mp
285-286 °C (lit.)
溶解性
H2O: 5 g/5mL
脂質タイプ
unsaturated FAs
SMILES記法
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピオン酸は短鎖の脂肪酸であり、大腸内腔内容物の大部分を占めています。抗炎症性と関連があります。
アプリケーション
プロピオン酸ナトリウムはビフィズス菌単離のためのトランスガラクトオリゴ糖(TOS)培地のサプリメントとして利用されています。マウスのための SCFA(短鎖脂肪酸)食中のサプリメントとして利用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1880-500G:
P1880-1KG:
P1880-BULK:
P1880-VAR:
P1880-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bingbing Cheng et al.
PloS one, 13(5), e0197380-e0197380 (2018-05-11)
Treatment of prosthetic joint infections often involves multiple surgeries and prolonged antibiotic administration, resulting in a significant burden to patients and the healthcare system. We are exploring a non-invasive method to eradicate biofilm on metal implants utilizing high-frequency alternating magnetic
Anti-inflammatory properties of the short-chain fatty acids acetate and propionate: a study with relevance to inflammatory bowel disease.
Tedelind S
World Journal of Gastroenterology, 13, 2826-2826 (2007)
Culture-independent analysis of probiotic products by denaturing gradient gel electrophoresis.
Temmerman R
Applied and Environmental Microbiology, 69, 220-220 (2003)
Identification and antibiotic susceptibility of bacterial isolates from probiotic products.
Temmerman R
International Journal of Food Microbiology, 81, 1-1 (2003)
Short-Chain Fatty Acids Protect Against High-Fat Diet-Induced Obesity via a PPAR?-Dependent Switch From Lipogenesis to Fat Oxidation.
den Besten G
Diabetes, 64, 2398-2398 (2015)