Merck
N4764
Sigma-Aldrich
2-ニトロフェニル β-D-セロビオシド
≥98% (TLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(β-D-Glc-[1→4]-β-D-Glc-1→OC6H4NO
CAS番号:
分子量:
463.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
2-ニトロフェニル β-D-セロビオシド,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccccc3N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI Key
CYCLRDYAFVRUDE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N4764-100MG:
N4764-500MG:
N4764-BULK:
N4764-25MG:
N4764-VAR:
試験成績書(COA)