Merck
59767
Sigma-Aldrich
クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトピラノシド
β-galactosidase, ≥90% (HPLC), powder or crystals
別名:
CPRG, クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H22Cl2O10S
CAS番号:
分子量:
585.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトピラノシド, ≥90% (HPLC)
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, orange to very deep red
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
InChI Key
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトピラノシド(CPRG)は、一般的に比色アッセイに用いられる長波長の黄色色素です。CPRGを加水分解してクロロフェノールレッド(紫色)を形成するβ-ガラクトシダーゼ(β-gal)の基質となります。この製品は、570 nmで吸光度を測定することにより定量されています。CPRGは、糞便性大腸菌の同定に使用されています。o-ニトロフェニル-β-ガラクトシド(ONPG)などの他の色原性物質と比較して約10倍高感度です。CPRGは代謝回転が非常に早いです。
アプリケーション
クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトピラノシドは、下記でβ-ガラクトシダーゼ(β-gal)の基質として使用されています:
  • 標的RNA検出のための紙ベース無細胞タンパク質発現系
  • lacZアウトプット遺伝子を用いた複数の臨床的に重要な変異の比色検出
  • 細菌定量のための比色アッセイ
その他情報
トランスフェクト細胞内でのβ-ガラクトシダ-ゼの発現レベルを測定します。lacZ遺伝子は、レポ-タ-遺伝子としてトランスフェクションによく使用されます。この遺伝子により合成されるβ-ガラクトシダ-ゼが非常に安定した酵素であることがその理由です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59767-BULK-F:
59767-25MG-F:
59767-100MG-F:
59767-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D C Eustice et al.
BioTechniques, 11(6), 739-740 (1991-12-01)
A sensitive method has been developed for the detection of E. coli beta-galactosidase in transfected HeLa cells. The chromogenic substrate, CPRG (chlorophenol red-beta-D-galactopyranoside), was compared with ONPG (o-nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside) by kinetic analysis with purified beta-galactosidase. The Km for CPRG was 1.35
V C Wutor et al.
Chemosphere, 68(4), 622-627 (2007-04-17)
The presence of coliforms in polluted water was determined enzymatically (in situ) by directly monitoring the activity of beta-d-galactosidase (B-GAL) through the hydrolysis of the yellow chromogenic subtrate, chlorophenol red beta-d-galactopyranoside (CPRG), which produced a red chlorophenol red (CPR) product.
C Vega et al.
Parasitology research, 95(4), 296-298 (2005-02-01)
We have developed a new pharmacological screening assay for epimastigotes of Trypanosoma cruzi (clone CL-B5) that express the Escherichia coli LacZ gene. The assay is based on determining the activity of the cytoplasmic beta-galactosidase released into the culture on membrane
Generation of antigen-specific, lacZ-inducible T-cell hybrids.
S Malarkannan et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 156, 265-272 (2000-11-09)
Hae Ja Shin et al.
Journal of biotechnology, 119(1), 36-43 (2005-07-30)
We herein report the development of a recombinant bacterial biosensor for the rapid and easy detection of phenolic compounds in the field. A plasmid was designed to encode a beta-galactosidase reporter gene under the control of capR, an activator involved