Merck
F2756
Sigma-Aldrich
フルオレセイン ジ(β-D-ガラクトピラノシド)
別名:
FDG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H32O15
CAS番号:
分子量:
656.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
methanol: 20 mg/mL, clear, yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
InChI Key
ZTOBILYWTYHOJB-WBCGDKOGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フルオレセイン ジ(β-D-ガラクトピラノシド)(FDG)は、FACS(蛍光活性化細胞選別)を介した遺伝子発現の検出に使用されます。
フルオレセインジ(β-D-ガラクトピラノシド)は、β-ガラクトシダーゼアッセイにおける基質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フルオレセインジ(β-D-ガラクトピラノシド)(FDG)は、β-ガラクトシダーゼによリフルオレセインに加水分解された後、蛍光を発します。酵素活性に比例した蛍光を発します。この分子は、レポーター遺伝子としてβ-ガラクトシダーゼ(Lac Z)を使用する場合に、トランスフェクトされた細胞における遺伝子発現の検出に主に必要とされます。
基質
β-ガラクトシダ-ゼの蛍光性基質です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2756-25MG:
F2756-BULK:
F2756-1MG:
F2756-5MG:
F2756-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wei-Heong Tan et al.
Lab on a chip, 6(6), 757-763 (2006-06-02)
This paper describes an electrofusion device for controlling the precise moment of fusion between droplets by applying an electric field. This device allows (i) accurate determination of the start of chemical/biological reactions, (ii) minimum contact of reactants with channel walls--eliminating
Michael Peter Jones et al.
Radiation oncology (London, England), 14(1), 140-140 (2019-08-08)
To investigate the prognostic significance of positron emission tomography (PET) parameters from F-18 fluorodeoxyglucose (FDG) PET scans performed pre- and post- chemo-radiotherapy (CRT) for squamous cell carcinoma of the anal canal (AC). From January 2013 to January 2017, 19 patients
Serge A Mitelman et al.
The world journal of biological psychiatry : the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 21(5), 368-382 (2019-09-26)
Objectives: Overlapping decreases in extrastriatal dopamine D2/D3-receptor availability and glucose metabolism have been reported in subjects with schizophrenia. It remains unknown whether these findings are physiologically related or coincidental.Methods: To ascertain this, we used two consecutive 18F-fluorodeoxyglucose and 18F-fallypride positron
Jose M Anton-Rodriguez et al.
Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 40(6), 826-835 (2019-04-30)
To investigate whether [F]fluorothymidine (FLT) and/or [F]fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET) can differentiate growth in neurofibromatosis 2 (NF2) related vestibular schwannomas (VS) and to evaluate the importance of PET scanner spatial resolution on measured tumor uptake. Six NF2 patients
Shotaro Naganawa et al.
Medicine, 96(46), e8832-e8832 (2017-11-18)
Although delayed-time-point imaging is expected to improve the results of [F]-fluorodeoxyglucose (FDG)-positron emission tomography/computed tomography (PET/CT), how examinees will benefit from dual-time-point imaging versus initial-time-point imaging alone, remains unclear. This study investigated the role of delayed-time-point imaging in improving the