Merck
279455
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Propionic acid-1-13C sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH213CO2Na
CAS番号:
分子量:
97.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].CC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i3+1;
InChI Key
JXKPEJDQGNYQSM-FJUFCODESA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
279455-250MG:
279455-BULK:
279455-1G:
279455-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
probiotics-and-human
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
279455-1G4061826661994
279455-250MG4061833279137