Merck
SMB00141
Sigma-Aldrich
Garcinoic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H38O4
CAS番号:
分子量:
426.59
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(CC\C=C(/C)C(O)=O)=C/CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H38O4/c1-19(11-7-13-21(3)26(29)30)9-6-10-20(2)12-8-15-27(5)16-14-23-18-24(28)17-22(4)25(23)31-27/h9,12-13,17-18,28H,6-8,10-11,14-16H2,1-5H3,(H,29,30)/b19-9+,20-12+,21-13+/t27-/m1/s1
InChI Key
QOFWRHWADNWKSU-LRXIOGKNSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00141-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)