Merck
SMB00055
Sigma-Aldrich
Benzomalvin-C
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H17N3O3
CAS番号:
分子量:
395.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C(=O)c2ccccc2N3C(=O)c4ccccc4N=C3[C@]15O[C@H]5c6ccccc6
InChI
1S/C24H17N3O3/c1-26-21(28)17-12-6-8-14-19(17)27-22(29)16-11-5-7-13-18(16)25-23(27)24(26)20(30-24)15-9-3-2-4-10-15/h2-14,20H,1H3/t20-,24-/m0/s1
InChI Key
TWDKBDSVUUKABK-RDPSFJRHSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00055-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H H Sun et al.
The Journal of antibiotics, 47(5), 515-522 (1994-05-01)
In the course of screening microbial broths for neurokinin receptor antagonists, a series of new benzodiazepines, benzomalvins A (1), B (2) and C (3), has been isolated from the culture broth of a fungus identified as a Penicillium sp. Benzomalvin