安全性情報
SML3544
Sigma-Aldrich
Ginsenoside Ro
≥94% (HPLC)
別名:
(3β)-28-(β-D-Glucopyranosyloxy)-28-oxoolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Chikusetsusaponin 5, Polysciasaponin P3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H76O19
CAS番号:
分子量:
957.11
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C48H76O19/c1-43(2)14-16-48(42(61)67-40-35(58)31(54)29(52)24(20-50)63-40)17-15-46(6)21(22(48)18-43)8-9-26-45(5)12-11-27(44(3,4)25(45)10-13-47(26,46)7)64-41-37(33(56)32(55)36(65-41)38(59)60)66-39-34(57)30(53)28(51)23(19-49)62-39/h8,22-37,39-41,49-58H,9-20H2,1-7H3,(H,59,60)/t22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,39-,40-,41+,45-,46+,47+,48-/m0/s1
InChI Key
NFZYDZXHKFHPGA-QQHDHSITSA-N
生物化学的/生理学的作用
Ginsenoside Ro is a key constituent of ginseng that exhibits varies health beneficial activities including antitumor, anti-inflammatory, and antioxidant. Ginsenoside Ro ameliorates obesity and insulin resistance in high fat diet-induced obese (DIO) mice without affecting food intake through activation of G protein-coupled bile acid receptor 5 (TGR5).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3544-BULK:
SML3544-25MG:
SML3544-VAR:
SML3544-5MG:
試験成績書(COA)