アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +10 to +20°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C42H72O13/c1-21(2)10-9-14-42(8,51)22-11-16-41(7)29(22)23(45)18-27-39(5)15-13-28(38(3,4)26(39)12-17-40(27,41)6)54-37-35(33(49)31(47)25(20-44)53-37)55-36-34(50)32(48)30(46)24(19-43)52-36/h10,22-37,43-51H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37-,39-,40+,41+,42-/m0/s1
InChI Key
RWXIFXNRCLMQCD-JBVRGBGGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML0184-25MG:
SML0184-BULK:
SML0184-VAR:
SML0184-5MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.