Merck
SML3255
Sigma-Aldrich
Crocetin
≥98% (HPLC)
別名:
α-Crocetin, 2,6,11,15-tetramethyl-2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E-hexadecaheptaenedioic acid, NSC 407300, Trans-crocetin, Transcrocetin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O4
CAS番号:
分子量:
328.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
faint brown to dark brown
deep red-brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−70°C
SMILES記法
OC(=O)\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O)\C)\C
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
InChI Key
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
生物化学的/生理学的作用
Apocarotenoid dicarboxylic acid shown to exhibit antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, cardioprotective, and antinociceptive activity.
Crocetin is a natural apocarotenoid dicarboxylic acid, found naturally in saffron crocus and gardenia flowers, that has been shown to exhibit antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, cardioprotective, neuroprotective, and antinociceptive activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3255-VAR:
SML3255-BULK:
SML3255-25MG:
SML3255-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)