Merck
L5768
Sigma-Aldrich
ラノステロール
≥93%, powder
別名:
3β-ヒドロキシ-8,24-ラノスタジエン, 8,24-ラノスタジエン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥93%
フォーム
powder
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC3)[C@H](C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
両親媒性分子であるラノステロールは、ラノステロールシンターゼ(LSS)により生成されます。水晶体に多く含まれます。
アプリケーション
ラノステロールは、次の用途で使用されています。
  • 精巣サンプルの定量に用いるHPLCの標準物質として。
  • S-アデノシル-L-メチオニン:Δ24-ステロール-C-メチルトランスフェラーゼ(SMT)アッセイに。
  • Sre1タンパク質に対するその作用を調べる目的で、富栄養培地で増殖した野生型細胞を処理するため。
生物化学的/生理学的作用
コレステロール前駆体ステロール。
ラノステロールは、マクロファージ免疫の内因性選択的調整物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5768-5MG:
L5768-BULK:
L5768-1MG:
L5768-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiao-Jing Guo et al.
Biotechnology for biofuels, 11, 192-192 (2018-07-22)
7-Dehydrocholesterol (7-DHC) has attracted increasing attentions due to its great medical value and the enlarging market demand of its ultraviolet-catalyzed product vitamin D3. Microbial production of 7-DHC from simple carbon has been recognized as an attractive complement to the traditional
Lorena Fernández-Cabezón et al.
Frontiers in microbiology, 9, 958-958 (2018-06-06)
Nowadays steroid manufacturing occupies a prominent place in the pharmaceutical industry with an annual global market over $10 billion. The synthesis of steroidal active pharmaceutical ingredients (APIs) such as sex hormones (estrogens, androgens, and progestogens) and corticosteroids is currently performed
Identification and Characterization of an S-Adenosyl-L-methionine:-Sterol-C-methyltransferase cDNA from Soybean
Shi J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271(16), 9384-9389 (1996)
Lanosterol reverses protein aggregation in cataracts
Zhao L, et al.
Nature, 523(7562), 607-607 (2015)
Evgeniy O Yablokov et al.
Biochimie, 162, 156-166 (2019-04-30)
The aim of the present work was to establish the thermodynamic and functional differences in the protein-protein interactions between the components of the P450-dependent mitochondrial (mit) and microsomal (mic) monooxygenase systems using 12 different isoforms of cytochromes P450 and two
資料
Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.