Merck
S1270
Sigma-Aldrich
β-シトステロール
synthetic, ≥95%
別名:
ベータシトステロール, α-ジヒドロフコステロール, 22,23-ジヒドロスチグマステロール, 24α-エチルコレステロール, 5-スチグマステン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O
CAS番号:
分子量:
414.71
Beilstein:
1916165
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
136-140 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
β-シトステロールは、
  • 二つの花粉の適応性を向上させる能力を研究するために使用されてきました。
  • ステロール純度の決定における標準として
  • 量的遺伝分析における標準として
  • 植物ステロールの評価における標準として
生物化学的/生理学的作用
β-シトステロール投与の増大により、吸収中にコレステロールが置換されます。これは糞便中排泄を促進します。腸内免疫を調節することが知られています。
エストロゲン活性を示すコレステロールに極めて類似の構造を有する植物ステロール。G2/M阻止、核内倍加、α-チューブリンおよびマイクロチューブルの重合により、ヒト白血病細胞の増殖を阻止します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1270-10MG:
S1270-BULK:
S1270-100MG:
S1270-25MG:
S1270-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sterol limitation in a pollen-fed omnivorous lady beetle (Coleoptera: Coccinellidae)
Pilorget L, et al.
Journal of Insect Physiology, 56(1), 81-87 (2010)
Dong-Oh Moon et al.
Cancer letters, 264(2), 181-191 (2008-03-04)
beta-Sitosterol (SITO) is a potentially valuable candidate for cancer chemotherapy, however the cellular and molecular mechanisms responsible for its anti-cancer activity are unknown. Therefore, we attempted to elucidate the mechanisms responsible for SITO-induced anti-proliferation in human leukemia cells. Treatment with
Using theoretical correction factors for quantitative analysis of sterols and sterol concentrates
Costin CD, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 86(2), 111-118 (2009)
Essence of Anesthesia Practice E-Book, 657-657 (2010)
Polymeric Biomaterials: Medicinal and Pharmaceutical Applications, 2, 162-162 (2013)