Merck
C5157
Sigma-Aldrich
カンペステロール
~65%
別名:
24α-メチル-5-コレステン-3β-オール, 24(R)-エルゴスタ-5-エン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H48O
CAS番号:
分子量:
400.68
Beilstein:
3216975
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
フォーム
powder
濃度
~65%
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI Key
SGNBVLSWZMBQTH-ZRUUVFCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カンペステロールは、植物由来オイルのサンプルのGCおよびHPLC分析で標準物質として使用されました。
生物化学的/生理学的作用
カンペステロールは、主に堅果、果物、マメ科植物、および種子に含まれる植物ステロールです。コレステロールの類似体ですが、ヒトでは吸収されにくく、コレステロールの吸収を競合的に阻害します。カンペステロールは、肝細胞および腸細胞のコレステロール代謝に関与する遺伝子転写を低下させ、心血管疾患の治療に良い影響を与えます。
植物ステロール。食事からのコレステロール吸収を低下させると思われます。
品質
HPLCおよびGCで約98% ですが、 13C-NMR ではジヒドロブラシカステロ-ル(24β-メチル-5-コレステン-3β-ol; 24[S]-エルゴスト-5-エン-3β-オ-ル)を 約35%含まれていることが示されています。
調製ノート
カンペステロールは、20 mg/mL濃度でクロロホルムに溶解すると澄明で無色~淡黄色の溶液になります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5157-5MG:
C5157-BULK:
C5157-10MG:
C5157-VAR:
C5157-1MG:
C5157-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
S H Kasmas et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 45(11), 1095-1101 (2012-07-18)
Effective statin therapy is associated with a marked reduction of cardiovascular events. However, the explanation for full benefits obtained for LDL cholesterol targets by combined lipid-lowering therapy is controversial. Our study compared the effects of two equally effective lipid-lowering strategies
Hannu Päivä et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 78(1), 60-68 (2005-07-09)
Myopathy, probably caused by 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibition in skeletal muscle, rarely occurs in patients taking statins. This study was designed to assess the effect of high-dose statin treatment on cholesterol and ubiquinone metabolism and mitochondrial function in human skeletal
Juan P Barrios-Ramos et al.
Journal of the science of food and agriculture, 92(11), 2349-2357 (2012-03-21)
The effect of functional foods alone or in combination (cocoa + soy + oats + fish oil) on hepatic damage in rats affected with metabolic syndrome was investigated. Rats that were given cocoa showed a decrease in the levels of
Kang Jiang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(9), 1700-1712 (2019-05-22)
Phytosterols and tocopherols are essential for plant biochemistry, and they possess beneficial health effects for humans. Evaluating the tandem mass spectrometric (MS/MS) behavior of phytosterols and tocopherols is needed for the development of a qualitative and quantitative method for these
D Lütjohann et al.
Journal of lipid research, 36(8), 1763-1773 (1995-08-01)
Absorption of dietary cholesterol, campesterol, and sitosterol, cholesterol balance, and fecal excretion of plant sterols were determined in three unrelated patients with phytosterolemia and three healthy volunteers during constant intake of cholesterol and plant sterols using accurate gas-liquid chromatography-mass spectrometry