Merck
02090580
β-シトステロール
primary reference standard
別名:
α-ジヒドロフコステロール, 22,23-ジヒドロスチグマステロール, 24α-エチルコレステロール, 5-スチグマステン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O
CAS番号:
分子量:
414.71
Beilstein:
1916165
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
mp
136-140 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI Key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
02090580-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3