Merck
PHL80579
Cyanidin 3-sophoroside chloride
phyproof® Reference Substance
別名:
Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride, Cyanidin 3-diglucoside, Sophoroside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H31ClO16
CAS番号:
分子量:
646.98
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80579-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)