Merck
700069P
Avanti
ラトステロール
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5α-コレスト-7-エン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O
CAS番号:
分子量:
386.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (700069P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700069P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1CC2C(C3CCC4(C(CCC4C(CCCC(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3
InChI Key
IZVFFXVYBHFIHY-UHFFFAOYSA-N
詳細
ラトステロールはコレステロール合成前駆体です。
アプリケーション
ラトステロールは、コレステロールおよび植物ステロールの濃度を推定するための標準品として使用されています。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700069P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700069P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700069P-5MG:
700069P-10MG:
700069P-VAR:
700069P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lathosterol and other non-cholesterol sterols during treatment of hypercholesterolaemia with beta-glucan-rich oat bran
UusitupaMIJ, et al.
European Journal of Clinical Nutrition, 51(9), 607-607 (1997)
Lipid Analyses of Four Types of Fish From Manitoba Lakes
Moghadasian MH, et al.
EC nutrition, 1(2), 41-48 (2015)