About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26O2
CAS番号:
分子量:
286.41
Beilstein:
2059239
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
170-171 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
テストステロンの前駆体であり、アンドロゲン活性を有する代謝産物です。前立腺がんおよび膵臓がんのリスクを増加させる場合があります。
テストステロンの前駆体とであり、アンドロゲン活性を有する代謝産物です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
PHL89562-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック