アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
InChI Key
QGXBDMJGAMFCBF-BNSUEQOYSA-N
遺伝子情報
human ... SERPINA6(866)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabrg2(29709)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E5126-10MG:
I-2380:
E5126-1G:
E5126-BULK:
E5126-100MG:
E5126-100MG-PW:
E5126-500MG:
I-2400:
E5126-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック